missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LNX2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-200039034 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25ul
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18427130 25ul 25µL
18268505 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18427130 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP18106925ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

LNX2 Polyclonal specifically detects LNX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LNX2
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène FLJ23932, FLJ38000, ligand of Numb protein X 2, ligand of numb-protein X 2, MGC46315, Numb-binding protein 2, PDZ domain containing ring finger 1, PDZ domain-containing RING finger protein 1, PDZRN1FLJ12933
Symboles de gène(s) LNX2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LGMTVAGGRGSKSGELPIFVTSVPPHGCLARDGRIKRGDVLLNINGIDLTNLSHSEAVAMLKASAASPAVALKALEVQIVEEATQNAEEQPSTFSENEYDASWSPSWVMWLGLPSTLHSCHDIVLRRSYLGSWGFSIVGGYEENHT
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25ul
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 222484
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.