Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et de boîtes cryogéniques Locator™
Les systèmes de stockage Thermo Scientific Locator rendent le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide.
Marque:  Thermo Scientific™ CY50925
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 11.79340kg
Code produit. 10579712
  • 5390.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Les systèmes de stockage Thermo Scientific™ Locator™ rendent le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide.
Le système de racks et boîtes Locator™ simplifie le stockage et le retrait des échantillons grâce à sa conception unique à base de racks suspendus et boîtes grillagées, une excellente uniformité de température et un contrôleur de niveau d’azote liquide innovant..
Caractéristiques :
  • La conception compacte minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage.
  • Le système est adapté aux méthodes manuelles et informatiques de gestion de l’inventaire.
  • Les récipients super-isolés se caractérisent par une conception à ouverture étroite spéciale, qui conserve l’azote liquide en minimisant l’évaporation.
  • Les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il reste moins de 5 cm (2 po) d’azote liquide dans le récipient.
  • Protection des échantillons irremplaçables assurée par un contrôleur de niveau à ultrasons minimisant l’évaporation et la conduction d’azote liquide.
  • Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation.
  • Un contrôleur en option, à affichage LED, indique en permanence le niveau d’azote liquide ; des alarmes visuelles et sonores sont activées lorsque le niveau passe en dessous du seuil de sécurité d’approximativement 1 po (2,5 cm).
  • Une alarme optionnelle avertit également l’opérateur en cas de perte excessive d’azote liquide.
  • Le moraillon de verrouillage de sécurité interdit toute ouverture non autorisée.
Locator Jr. :
  • Temps de maintien statique : 70 jours
  • 1 600 (100 / boîte)
  • Taux d’évaporation : 0,85 l/jour
Locator 4 :
  • Temps de maintien statique : 112 jours
  • 3600 (100 / boîte)
  • Taux d’évaporation : 0,99 L/jour
Locator 8 :
  • Temps de maintien statique : 185 jours
  • 1800 (25 / boîte)
  • Taux d’évaporation : 0,6 L/jour
Inclut :
Les portoirs indexés en acier inoxydable s’insèrent dans les emplacements correspondants du récipient. Chaque portoir comporte des compartiments de stockage individuels pouvant accueillir chacun une boîte de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™.
Matériel nécessaire :
Boîtes de stockage cryogénique Nalgene (à commander séparément) Chaque boîte comporte des zones de stockage numérotées individuellement permettant d’utiliser des flacons de 2,0 ml ou moins.
Remarque :
Les capacités indiquées correspondent aux flacons cryogéniques Nalgene de 1,2 / 2,0 ml.
Compatibles avec :
  • Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 1,0 et 1,5 ml, 100 flacons par boîte, boîte de 10 (CS509X24)
  • Boîtes Nalgene de 2 po pour flacons de 2 ml, 81 flacons par boîte, boîte de 40 (CS509X4) ; boîte de 20 (CS509X5)
  • Boîtes, Nalgene, 4 po pour flacons de 5 ml, 81 flacons par boîte, pièce (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • Coupelles, aspiration, 2 pinces de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
  • Logbook (LT509X5)
  • Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X3 (120 V, Jr.) ; CN509X6 (120 V, 4) ; CN509X9 (120 V, 8) ; CN509X1 (220 V, Jr.) ; CN509X4 (220 V, 4) ; CN509X7 (220 V, 8)
  • Portoir, pour flacons de 5,0 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
  • Flacons de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
  • Flacons, cryogénique, de 1,2 ml, boîte de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Flacons de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
  • Flacons, cryogénique, de 2,0 ml, boîte de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Spécification
Spécification
Locator Jr., sans moniteur
Inférieur à -180 °C
CE, CSA
Alarme, enregistreur
Locator Jr. sans moniteur
Vide
Systèmes de rack et boîtes cryogéniques Locator™
Flacons (1600, 100/Boîte)
Promotions
Prestations de service