Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et de boîtes cryogéniques Locator™
Les systèmes de stockage Thermo Scientific Locator rendent le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide.
5165.00€ - 7820.00€
Spécification
Gamme de températures | Inférieur à -180 °C |
---|---|
Isolation | Vide |
Certifications/Conformité | CE, CSA |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes de rack et boîtes cryogéniques Locator™ |
Code produit | Marque | Description | Capacité | Options de surveillance | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | Options de surveillance | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10790520
|
Thermo Scientific™
CY509105 |
Locator Jr. avec moniteur de niveau | Flacons (1600, 100/Boîte) | Niveau ultrasonique | 220 V |
7090.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11825392
|
Thermo Scientific™
CY509107 |
Locator 4 avec moniteur de niveau | Flacons (3600, 100/Boîte) | Niveau ultrasonique | 220 V |
7820.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10579712
|
Thermo Scientific™
CY50925 |
Locator Jr., sans moniteur | Flacons (1600, 100/Boîte) | Alarme, enregistreur |
5390.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10103362
|
Thermo Scientific™
CY50935 |
Locator 4, sans moniteur | Flacons (3600, 100/Boîte) | Alarme, enregistreur |
6000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10432962
|
Thermo Scientific™
CY50945 |
Locator 8, sans moniteur | Flacons (1800, 25/boîte) | Alarme, enregistreur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les systèmes de stockage Thermo Scientific™ Locator™ rendent le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide.
Le système de racks et boîtes Locator™ simplifie le stockage et le retrait des échantillons grâce à sa conception unique à base de racks suspendus et boîtes grillagées, une excellente uniformité de température et un contrôleur de niveau d’azote liquide innovant..
La conception compacte de ces systèmes minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage. Adaptés aux méthodes de gestion informatiques et manuelles. Les récipients super-isolés se caractérisent par une conception à ouverture étroite spéciale, qui conserve l’azote liquide en minimisant l’évaporation.- Excellente homogénéité de température : maintien de la température des échantillons à moins de -180°C assuré avec moins de 5 cm (2 in.) d’azote liquide dans le container
- Protection des échantillons assurée par un contrôleur de niveau à ultrasons minimisant l’évaporation d’azote liquide
- Coûts d'exploitation réduits et évaporation d’azote liquide minimisée grâce à l'excellente isolation par le vide Affichage LED permanent en option du niveau d'azote liquide ; Active des alarmes visuelles et sonores lorsque le niveau descend sous le seuil de sécurité d’environ 2,5 cm (1in.)
- Une alarme optionnelle avertit l’opérateur en cas de perte excessive d'azote liquide Verrouillage de sécurité interdisant toute ouverture non autorisée
Boîtes de stockage cryogénique Nalgene (à commander séparément) Chaque boîte comporte des zones de stockage numérotées individuellement permettant d'utiliser des tubes 2 ml ou plus petits.
Additional Accessories
- Boîtes Nalgene de 5 cm (2in.) pour tubes de 1 et 1,5 ml, 100 tubes par boîte, livrées par 10 boîtes (CS509X24) Boîtes Nalgene de 5 cm (2in.) pour tubes de 2 ml, 81 tubes par boîte, livrées par 40 boîtes (CS509X4) ; par 20 boîtes (CS509X5)
- Boîtes Nalgene de 10 cm (4in.) pour tubes de 5 ml, 81 tubes par boîte, pièce (CS509X10)
- Pince CryoClaw™ (AY509X18)
- 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
- LogBook (LT509X5) Moniteur de niveau, installé par le client : CN509X3 (120 V, Jr.) ; CN509X6 (120 V, 4) ; CN509X9 (120 V, 8) ; CN509X1 (220 V, Jr.) ; CN509X4 (220 V, 4) ; CN509X7 (220 V, 8)
- Rack pour tubes de 5 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
- Tubes de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
- Tubes cryogéniques de 1,2 ml, boîte de 500 (AY509X13)
- Tubes de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
- Tubes cryogéniques de 2 ml, boîte de 500 (AY509X12)
Spécification
Inférieur à -180 °C | |
Vide | |
CE, CSA | |
Systèmes de rack et boîtes cryogéniques Locator™ |