Learn More
Lovibond™ Disques de couleur Aqua Comparitor : Chlore
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Marque: Lovibond™ 146000
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.03240kg
Description
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Les disques de rechange économiques facilitent l’analyse du chlore à l’aide du corps de l’Aqua Comparator. Il vous suffit de glisser le disque dans le comparateur et d’ajouter le réactif correspondant (disponible séparément).
Spécification
Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade; | |
Aqua comparatortrade; | |
0,02 à 0,3mg/L | |
Disque de couleur du chlore |