Learn More
Lovibond™ Disques de couleur Aqua Comparitor : Chlore
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
26.10€ - 26.95€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade; |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Aqua comparatortrade; |
Code produit | Marque | Type | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11765438
|
Lovibond™
146000 |
Disque de couleur du chlore | 0,02 à 0,3mg/L |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775438
|
Lovibond™
146010 |
Disque de couleur du chlore | 0 à 1mg/L |
26.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705448
|
Lovibond™
146040 |
Disque de couleur du chlore | 0,1 à 2mg/L |
26.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795438
|
Lovibond™
146030 |
Disque de couleur du chlore | 10 à 300mg/L |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785438
|
Lovibond™
146020 |
Disque de couleur du chlore | 0 à 4mg/L |
26.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705528
|
Lovibond™
146330 |
Disque de couleur du dioxyde de chlore | 0,01 à 0,2mg/L |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Les disques de rechange économiques facilitent l’analyse du chlore à l’aide du corps de l’Aqua Comparator. Il vous suffit de glisser le disque dans le comparateur et d’ajouter le réactif correspondant (disponible séparément).
Spécification
Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade; | |
Aqua comparatortrade; |