Learn More
Lovibond™ Disques de couleur Aqua Comparitor : Chlore
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Marque:  Lovibond™ 146020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 11785438
  • 26.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Les disques de rechange économiques facilitent l’analyse du chlore à l’aide du corps de l’Aqua Comparator. Il vous suffit de glisser le disque dans le comparateur et d’ajouter le réactif correspondant (disponible séparément).
Spécification
Spécification
Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade;
Aqua comparatortrade;
0 à 4mg/L
Disque de couleur du chlore