Learn More
Lovibond™ Disques de couleur Aqua Comparitor : Silice
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
Marque:  Lovibond™ 146350
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.02900kg
Code produit. 11785548
  • 26.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
For testing water with the Aqua Comparator
Les disques de rechange économiques facilitent l’analyse de la silice à l’aide du corps de l’Aqua Comparator. Il vous suffit de glisser le disque dans le comparateur et d’ajouter le réactif correspondant (disponible séparément).
Spécification
Spécification
Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade;
Aqua comparatortrade;
0,25 à 4mg/L
Disque de couleur de la silice LR