Learn More
Lovibond™ Disques de couleur Aqua Comparitor : Silice
Pour analyser l’eau avec l’Aqua Comparator
26.10€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade; |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Aqua comparatortrade; |
Code produit | Marque | Type | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705558
|
Lovibond™
146360 |
Disque de couleur de la silice VLR | 0 à 1mg/L |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785548
|
Lovibond™
146350 |
Disque de couleur de la silice LR | 0,25 à 4mg/L |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
For testing water with the Aqua Comparator
Les disques de rechange économiques facilitent l’analyse de la silice à l’aide du corps de l’Aqua Comparator. Il vous suffit de glisser le disque dans le comparateur et d’ajouter le réactif correspondant (disponible séparément).
Spécification
Analyse de l’eau avec l’Aqua comparatortrade; | |
Aqua comparatortrade; |