Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre borosilicaté
Cellules fusionnées avec précision
Marque: Lovibond™ 656030
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.06930kg
Description
Disponibles dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet, faites de verre optique aux normes les plus élevées. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
Séries : W600 Borosilicate
Spécification
Cellule de colorimétrie | |
Instruments modèles Fs, PFXi-880, 950 et 995 avec échantillons chauffés (jusqu’à 100°C) | |
Verre borosilicaté | |
100 mm |