Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre borosilicaté
Cellules fusionnées avec précision
79.30€ - 209.00€
Spécification
Type | Cellule de colorimétrie |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16536640
|
Lovibond™
655960 |
Instruments modèles Fs, PFX195, 880, 950 et 995 avec échantillons chauffés (jusqu’à 100°C) | 10 mm |
81.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15869791
|
Lovibond™
656010 |
Instruments modèles Fs, PFX195, 880, 950 et 995 avec échantillons chauffés (jusqu’à 100°C) | 33 mm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15303828
|
Lovibond™
656030 |
Instruments modèles Fs, PFXi-880, 950 et 995 avec échantillons chauffés (jusqu’à 100°C) | 100 mm |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11977795
|
Lovibond™
656130 |
Instruments modèles Fs, PFXi-880, 950 et 995 avec échantillons chauffés (jusqu’à 100°C) | 13,33 cm |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15879791
|
Lovibond™
656080 |
Instruments modèles Fs, PFX195, 880, 950 et 995 avec échantillons chauffés (jusqu’à 100°C) | 2,54 cm |
79.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Disponibles dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet, faites de verre optique aux normes les plus élevées. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
Séries : W600 Borosilicate
Spécification
Cellule de colorimétrie | |
Verre borosilicaté |