Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : RH de dureté totale
Kit de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 414450
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10064500
  • 56.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
Analyse d’eau courante
100
Mini kit de dureté totale
Flacon distributeur, récipient à échantillon étalonné de 30 ml, récipient à échantillons étalonné de 100 ml, comprimés de dureté totale, instructions, boîte de stockage
20 à 800mg/L