Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre optique
Fait de verre optique aux normes les plus élevées.
Marque: Lovibond™ 606130
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Fait en verre optique aux normes les plus élevées.
Des cellules fusionnées avec précision dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
- Séries : W600 Optical
- cellules de 21 x 40 mm
- À utiliser uniquement avec des échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C)
Spécification
Cellule de colorimétrie | |
Instruments modèles Fs, PFXi-195, 880, 950 et 995 avec échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C) | |
Verre optique | |
10,79 mm |