Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre optique
Fait de verre optique aux normes les plus élevées.
64.70€ - 219.00€
Spécification
Type | Cellule de colorimétrie |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Instruments modèles Fs, PFXi-195, 880, 950 et 995 avec échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C) |
Matériau | Verre optique |
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11947765
|
Lovibond™
605960 |
10 mm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10634943
|
Lovibond™
606010 |
33 mm |
99.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10436962
|
Lovibond™
606130 |
10,79 mm |
164.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11908464
|
Lovibond™
606080 |
25,4 mm (1 in) |
64.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12891983
|
Lovibond™
606030 |
100 mm |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Fait en verre optique aux normes les plus élevées.
Des cellules fusionnées avec précision dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
- Séries : W600 Optical
- cellules de 21 x 40 mm
- À utiliser uniquement avec des échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C)
Spécification
Cellule de colorimétrie | |
Instruments modèles Fs, PFXi-195, 880, 950 et 995 avec échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C) | |
Verre optique |