Learn More
Kit d’étalon de chlore primaire Lovibond™ pour colorimètres, Cole-Parmer™
Validez l’étalonnage et la précision de votre instrument
Marque:  Cole Parmer 99560-90
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15212056
  • 42.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
  • Conforme aux nouvelles réglementations spécifiées dans la méthode 334.0 de l’EPA américaine.
  • Idéal pour les mesures de chlore en laboratoire et en ligne.
  • Ampoule d’étalon de chlore, 97 ml d’eau sans chlore et brise-ampoule.
  • Tout ce dont vous avez besoin pour une préparation facile d’un étalon de chlore traçable NIST de 1,5 mg/l.
  • Kit simple et pratique faisant gagner du temps pour vous aider à respecter les nouvelles réglementations
Spécification
Spécification
1 Boîte/kit
Chlorine standard ampoule, 97mL of zero chlorine water, and ampoule breaker
Colorimètre