Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Teclu avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Convient au travail du verre et à la soudure.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11785396
  • 57.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
  • Construits avec une vanne à pointeau de commande de gaz
  • Chambre de mélange conique spécialement conçue qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
  • Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
  • Diamètre du brûleur de 13 mm, hauteur globale de 150 mm
Spécification
Spécification
Brûleur Teclu
Gaz naturel / méthane
Verrerie et soudure
Connecteur NF
Connecteur NF de vissage G 0,5 in
13 mm
150 mm