Learn More
LRP-6 Antibody (SR1271), Novus Biologicals™
Code produit 18602424 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602424 50 μg 50µL
18605964 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602424 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32201450ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
LRP-6 Monoclonal specifically detects LRP-6 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LRP-6
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1271
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène ADCAD2, FLJ90062, FLJ90421, low density lipoprotein receptor-related protein 6, low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human LRP-6 (Uniprot #: O75581)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4040
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus