missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRP5, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Abnova PAB12631.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| LRP5 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot (0.1-1 ug/mL) ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunoprecipitation (2-5 ug/mL) Immunohistochemistry (2-5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| low density lipoprotein receptor-related protein 5 | |
| LRP5 | |
| Synthetic phosphopeptide corresponding to epitope KATLY surrounding T1492 of human LRP5. | |
| RUO | |
| 4041 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C or -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| In TBS, pH 7.2 (BSA, 10% Proclin300) | |
| BMND1/EVR1/EVR4/HBM/LR3/LRP7/OPPG/OPS/OPTA1/VBCH2 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu