Learn More
LRRC29 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18612207 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612207 100 μg 100µL
18676576 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18612207 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305972100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC29 Polyclonal specifically detects LRRC29 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LRRC29
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formule PBS, pH7.0
Alias de gène FBL9F-box and leucine-rich repeat protein 9FBXL9, F-box protein FBL9, F-box/LRR-repeat protein 9, leucine rich repeat containing 29, leucine-rich repeat-containing protein 29
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LRRC29 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26231
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus