Learn More
LRRC7 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18666686 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666686 20 μg 20µL
18643219 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18666686 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP30564320ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC7 Polyclonal specifically detects LRRC7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LRRC7
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène DKFZp686I1147, leucine rich repeat containing 7, MGC144918
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 730-890 of human LRRC7 (NP_065845.1). FPQPLDSKPLLSQREAVPPGNIPQRPDRLPMSDTFTDNWTDGSHYDNTGFVAEETTAENANSNPLLSSKSRSTSSHGRRPLIRQDRIVGVPLELEQSTHRHTPETEVPPSNPWQNWTRTPSPFEDRTAFPSKLETTPTTSPLPERKEHIKESTEIPSPFSP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57554
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus