missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lubricin/PRG4 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18228360 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18228360 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18228360 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10074453

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Lubricin/PRG4 Polyclonal specifically detects Lubricin/PRG4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lubricin/PRG4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/ml
Formule PBS, 1mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène bG174L6.2, bG174L6.2 (MSF: megakaryocyte stimulating factor ), CACP, FLJ32635, JCAP, lubricin, megakaryocyte stimulating factor, Megakaryocyte-stimulating factor, MSFproteoglycan 4, (megakaryocyte stimulating factor, articular superficial zoneprotein, camptodactyly, arthropathy, coxa vara, pericarditis syndrome), proteoglycan 4, Superficial zone proteoglycan, SZPHAPOarticular superficial zone protein
Symboles de gène(s) PRG4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide corresponding to residues C L(1356) P N I R K Q P D G Y D Y Y A F S K D Q(1374) of human Lubricin.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10216
Spécificité du test Detects Lubricin in human samples.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.