Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Lukas XX6T
Une version orthopédique de la chaussure Lukas standard est conçue, dédiée et créée pour les personnes ayant des exigences légèrement plus larges que les pieds normaux ou orthopédiques.
114.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Lukas XXD6T |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958821
|
Emma Safety Footwear
MM64002839 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968821
|
Emma Safety Footwear
MM64002847 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Cuir pleine fleur
- Embout de sécurité en acier
- Embout extérieur en PU
- Semelle renforcée extrêmement résistante
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Lukas XXD6T | |
Cuir |