missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-49I Mouse anti-Mouse, BV605, Clone: YLI-90, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 745248
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ly-49I Monoclonal antibody specifically detects Ly-49I in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| Ly-49I | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| YLI-90 | |
| Brilliant Violet 605 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu