Learn More
Ly-6B.2 Antibody (7/4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 13 publications
Marque: Novus Biologicals NBP2-13077
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ly-6B.2 Monoclonal specifically detects Ly-6B.2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu