Learn More
Ly-6G Rat, Qfluor 710, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB56-QF710-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Ly-6G | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Ly6g | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 546644 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| 1A8 | |
| Qfluor 710 | |
| XP_006521677 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |