Learn More
LYPLA1 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498137 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498137 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498137 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338093UV
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
LYPLA1 Polyclonal antibody specifically detects LYPLA1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LYPLA1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène acyl-protein thioesterase-1, APT1, APT-1, EC 3.1.2, EC 3.1.2.-, hAPT1, LPL1acyl-protein thioesterase 1, LPL-I, Lysophospholipase 1, lysophospholipase ILYSOPLA, lysophospholipid-specific lysophospholipase, LysoPLA I
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human LYPLA1 (NP_006321.1).,, Sequence:, MCGNNMSTPLPAIVPAARKATAAVIFLHGLGDTGHGWAEAFAGIRSSHIKYICPHAPVRPVTLNMNVAMPSWFDIIGLSPDSQEDESGIKQAAENIKALIDQEVKNGIPSNRIILGGFSQGGALSLYTALTTQQKLAGVTALSCWLPLRASFPQGPIGGANRDISILQCHGDCDPLVPLMFGSLTVEKLKTLVNPANVTFKTYEGMMHSSCQQEMMDVKQFIDKLLPPID
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10434
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG