missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Code produit 18545898 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18545898 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18545898 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP149600JF646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Polyclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ChIP assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C
Applications Western Blot, Simple Western, ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, GASC-1 protein, GASC1JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, JHDM3C, JMJD2CbA146B14.1, jumonji domain containing 2C, Jumonji domain-containing protein 2C, KIAA0780FLJ25949, lysine (K)-specific demethylase 4C, lysine-specific demethylase 4C
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A partial recombinant protein made to an internal region of the human JMJD2C protein (within residues 450-600). [Swiss-Prot Q9H3R0]
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23081
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.