missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LYST Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA565778
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Immunogen sequence: KKYETEEGVNK AAWQKTVNNN QQSLFQRLDS KSKDISKIAA DITQAVSLSQ GNERKKVIQH IRGMYKVDLS ASRHWQELIQ QLTHDRAVWY DPIYYPTSWQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 92%, rat 92%.
May be required for sorting endosomal resident proteins into late multivesicular endosomes by a mechanism involving microtubules.
Spécification
| LYST | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LYST | |
| Beige homolog; Chediak-Higashi syndrome 1; CHS; CHS1; lysosomal trafficking regulator; lysosomal-trafficking regulator; LYST | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1130 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q99698 | |
| LYST | |
| Recombinant Human LYST. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106457). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu