missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LYVE-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4G7C3, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
190.00€ - 496.00€
Spécification
| Antigène | LYVE-1 |
|---|---|
| Clone | 4G7C3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18377034
|
Novus Biologicals
NBP3-16385-20UL |
20 μg |
190.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18331354
|
Novus Biologicals
NBP3-16385-100UL |
100 μg |
496.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
LYVE-1 Monoclonal antibody specifically detects LYVE-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| LYVE-1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Endosome Markers, Endothelial Cell Markers, Immunology, Inflammation, Metastasis | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 10894 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| 4G7C3 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| cell surface retention sequence binding protein-1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP1, CRSBP-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1, Extracellular link domain-containing protein 1, HAR, Hyaluronic acid receptor, lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1, lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, LYVE1, LYVE-1, UNQ230/PRO263, XLKD1 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human LYVE-1 (Q9Y5Y7). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit