missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M-CSFR/CD115 Antibody (6B9H2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
230.00€ - 591.00€
Spécification
| Antigène | M-CSFR/CD115 |
|---|---|
| Clone | 6B9H2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18666405
|
Novus Biologicals
NBP2-37289-0.025ml |
0.025 mL |
230.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18749993
|
Novus Biologicals
NBP2-37289 |
0.1 mL |
591.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
M-CSFR/CD115 Monoclonal specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.Spécification
| M-CSFR/CD115 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms | |
| CSF1R | |
| IgG2b | |
| Affinity Purified |
| 6B9H2 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Protein Kinase | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 1436 | |
| Purified recombinant fragment of human CSF1R (AA: 344-497) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 108 kDa |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit