Learn More
m6A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | m6A |
|---|---|
| Clone | 1D5E10 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30235385
|
Proteintech
68055-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30236320
|
Proteintech
68055-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The m6A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with compound of m6A. This antibody recognizes m6a, human, mouse, rat antigen. The m6A antibody has been validated for the following applications: RIP, IHC, ELISA, Dot Blot analysis.Spécification
| m6A | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Compound | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1D5E10 | |
| RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG3 | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |