missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
MAD2L2 Polyclonal antibody specifically detects MAD2L2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | MAD2L2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | PerCP |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | hREV7, MAD2 mitotic arrest deficient-like 2 (yeast), MAD2BREV7 homolog, MAD2-like protein 2, Mitotic arrest deficient 2-like protein 2, mitotic arrest deficient homolog-like 2, mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2B, REV7yeast, homolog)-like 2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-211 of human MAD2L2 (NP_006332.3).,, Sequence:, MTTLTRQDLNFGQVVADVLCEFLEVAVHLILYVREVYPVGIFQKRKKYNVPVQMSCHPELNQYIQDTLHCVKPLLEKNDVEKVVVVILDKEHRPVEKFVFEITQPPLLSISSDSLLSHVEQLLRAFILKISVCDAVLDHNPPGCTFTVLVHTREAATRNMEKIQVIKDFPWILADEQDVHMHDPRLIPLKTMTSDILKMQLYVEERAHKGS |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?