missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MafA Antibody [PE], Novus Biologicals™

Code produit 30027222 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30027222 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30027222 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB400137PE

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

MafA Polyclonal antibody specifically detects MafA in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Gel Super Shift Assays,ChIP assay (ChIP),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MafA
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Gel Supershift, ChIP Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène hMafA, Pancreatic beta-cell-specific transcriptional activator, RIPE3B1, transcription factor MafA, Transcription factor RIPE3b1, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A (avian)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 300 and the C-terminus (residue 359) of mouse v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A using the numbering given in entry NP_919331.1 (GeneID 378435).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 389692
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.