Learn More
MAGEA3 Antibody (21B4), Allophycocyanin , R&D Systems™
Code produit 18601685 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601685 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601685 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320166APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.95€
    477.75€ / 0.1mL
    Économisez 84.20€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
MAGEA3 Monoclonal specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MAGEA3
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 21B4
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène Antigen MZ2-D, Cancer/testis antigen 1.3, CT1.3 MAGE-3 antigen, HIP8, MAGE3 MAGEA6, melanoma antigen family A, 3, melanoma-associated antigen 3, member 3, MGC14613
Espèces hôtes Human
Immunogène The original antibody was isolated from a patient suffering from a tumor expressing a tumor specific antigen like MAGE-A3.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4102
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus