Learn More
MAGEA3 Monoclonal Antibody (OTI24B6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA800832S
Description
MAGEA3 Monoclonal antibody specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| MAGEA3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P43357 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4102 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI24B6 | |
| Unconjugated | |
| MAGEA3 | |
| Antigen MZ2-D; cancer/testis antigen 1.3; cancer/testis antigen family 1, member 3; CT1.3; HIP8; HYPD; MAGE family member A3; MAGE3; MAGE-3 antigen; MAGEA3; Mage-a3; MAGEA6; melanoma antigen family A, 3; melanoma antigen family A3; melanoma antigen, family A, 3; melanoma-associated antigen 3; MGC14613 | |
| Full length human recombinant protein of human MAGEA3 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.