Learn More
Bromure de magnésium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089582
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7789-48-2
Br2Mg
184.11
MFCD27995637
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
82241
magnesium(2+) dibromide
[Mg++].[Br-].[Br-]
7789-48-2
Br2Mg
184.11
MFCD27995637
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
82241
magnesium(2+) dibromide
[Mg++].[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium bromide
Point de fusion 711.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formule linéaire MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Merck Index 15,5723
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 184.11
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.