Learn More
Oxyde de magnésium, Extra Pur, Léger, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500g
1kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
1309-48-4
MgO
40.304
11109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnésium
O=[Mg]
1309-48-4
MgO
40.304
11109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnésium
O=[Mg]
Point d’ébullition 3600°C
Couleur Blanc
Point de fusion 2800°C
pH 10.3
Quantité 1kg
Poids de la formule 40.29g/mol
Forme physique Solide en poudre
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 0 hPa at 20°C