Learn More
Étalon de magnésium pour ICP, 10 000 μg/ml dans 5 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
141.00€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H12MgN2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.40 |
Numéro MDL | MFCD00149779 |
Clé InChI | MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 202877 |
Nom IUPAC | magnesium(2+) hexahydrate dinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11959572
|
SPEX Certiprep
PLMG2-3Y |
125mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
141.00€
125mL |
Expédition estimée: 12-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10020402
|
SPEX Certiprep
PLMG2-3X |
500mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
211.00€
500mL |
Expédition estimée: 29-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Mg | 10 000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
13446-18-9 | |
256.40 | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
magnesium(2+) hexahydrate dinitrate |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
202877 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Magnesium Standard | |
H12MgN2O12 | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
magnesium(2+) hexahydrate dinitrate | |
202877 | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
5% HNO3 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
13446-18-9,7697-37-2,7732-18-5 | |
MFCD00149779 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
256.40 | |
Assurance | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
125mL | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 10,000 ug/mL Magnesium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, magnesium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire