Learn More
Solution de métal standard en magnésium 1000 ppm, pour AAS, solution HNO 3 1 M, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500 mL
Specifications
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |