Learn More
Stéarate de magnésium, 3,8 - 5,0 % Mg, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 557-04-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H70MgO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 591.27 |
Clé InChI | HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt |
CID PubChem | 11177 |
ChEBI | CHEBI:9254 |
Nom IUPAC | magnésium ; octadécanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10723241
|
Thermo Scientific Acros
240760250 |
25 g | Flacon en plastique |
25.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723051
|
Thermo Scientific Acros
240760010 |
1 kg | Flacon en plastique |
43.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924931
|
Thermo Scientific Acros
240760050 |
5 kg | Récipient en plastique |
176.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
557-04-0 | |
591.27 | |
magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt | |
CHEBI:9254 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2] |
C36H70MgO4 | |
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L | |
11177 | |
magnésium ; octadécanoate |
Spécification
Magnesium stearate | |
130.0°C to 140.0°C | |
6% (1g, 105°C) max. | |
C36H70MgO4 | |
15,5754 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2] | |
591.27 | |
CHEBI:9254 | |
3.8-5% Mg |
557-04-0 | |
Blanc | |
Authentique | |
Mg(C18H35O2)2 | |
magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt | |
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L | |
magnésium ; octadécanoate | |
11177 | |
591.27 | |
Poudre fine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-150-3
RUO – Research Use Only