Learn More
Mammaglobin A Antibody (MGB/2704), PE, R&D Systems™
Code produit 18613657 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613657 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613657 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308429PE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Mammaglobin A
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MGB/2704
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4250
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus