Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mammoet M1807 XD
La botte extra-haute est isolée contre la chaleur et le froid. L’éponge de confort pour la protection des chevilles avec un rembourrage ajouté offre une sensation plus confortable et un meilleur ajustement. Le modèle Mammoet M1807 est très facile à mettre et à enlever ; les œillets verticaux sur la chaussure rendent le lacage des lacets ignifuges très simple.
Marque:  Emma Safety Footwear 765868-40
Informations supplémentaires : Poids : 2.29500kg
Code produit. 15929031
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Isolation contre la chaleur et le froid
  • Lacets ignifuges
  • Construction étanche de Nubuck à l’huile
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Noir
Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™
40
Lacets
Mammoet M1807 XD
Nubuck huilé
Acier