missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MANBA Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | MANBA |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18335996
|
Novus Biologicals
NBP3-04803-20UL |
20 μL |
204.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18317394
|
Novus Biologicals
NBP3-04803-100UL |
100 μL |
470.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MANBA Polyclonal specifically detects MANBA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| MANBA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 4126 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| beta-mannosidase, EC 3.2.1.25, Lysosomal beta A mannosidase, MANB1mannanase, Mannanase, Mannase, mannosidase, beta A, lysosomal | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 18-300 of human MANBA (NP_005899.3). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit