Learn More
GIF Antibody (007), HRP, R&D Systems™
Code produit 18604182 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18604182 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604182 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290225H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.16€
    605.85€ / 0.1mL
    Économisez 81.31€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GIF Monoclonal specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus