Learn More
Sulfate de manganèse (II) monohydraté, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | 850.0°C |
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) sulfate monohydrate |
Point de fusion | 700.0°C |
Couleur | Rose à blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | MnSO4·H2O |
Merck Index | 15, 5804 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate