Learn More
MAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17490-1-AP-150UL
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16847384
  • 410.00€ / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This antibody can recognize both high MW and low MW isoforms of MAP2.
MAP2 (Microtubule Associated Protein 2) exists in two high molecular weight forms (MAP2a & MAP2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. MAP2 is involved in microtubule assembly, which is an essential step in neurogenesis. The products of similar genes in rat and mouse are neuron-specific cytoskeletal proteins that are enriched in dendrites, implicating a role in determining and stabilizing dendritic shape during neuron development. MAP2 is useful in studies of neuron structure in normal and maligt brain tissue as well as in degenerative diseases such as Alzheimer′s Disease (AD).
Especificaciones
Especificaciones
MAP2
Polyclonal
Unconjugated
MAP2
MAP 2, MAP2, MAP2A, MAP2B, MAP2C
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17756, 25595, 4133
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P11137, P15146, P20357
Map2
MAP2 Fusion Protein Ag11580
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado