missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP7, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marque: Abnova H00009053-B01P.50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MAELGAGGDGHRGGDGAVRSETAPDSYKVQDKKNASSRPASAISGQNNNHSGNKPDPPPVLRVDDRQRLARERREEREKQLAAREIVWLEREERARQHYEKHLEERKKRLEEQRQKEERRRAAVEEKRRQRLEEDKERHEAVVRRTMERSQKPKQKHNRWSWGGSLHGSPSIHSADPDRRSVSTMNLSKYVDPVISKRLSSSSATLLNSPDRARRLQLSPWESSVVNRLLTPTHSFLARSKSTAALSGEAASCSPIIMPYKAAHSRNSMDRPKLFVTPPEGSSRRRIIHGTASYKKERERENVLFLTSGTRRAVSPSNPKARQPARSRLWLPSKSLPHLPGTPRPTSSLPPGSVKAAPAQVRPPSPGNIRPVKREVKVEPEKKDPEKEPQKVANEPSLKGRAPLVKVEEATVEERTPAEPEVGPAAPAMAPAPASAPAPASAPAPAPVPTPAMVSAPSSTVNASASVKTSAGTTDPEEATRLLAEKRRLAREQREKEERERREQEELERQKREELAQRVAEERTTRREEESRRLEAEQAREKEEQLQRQAEERALREREEAERAQRQKEEEARVREEAERVRQEREKHFQREEQERLERKKRLEEIMKRTRRTEATDKKTSDQRNGDIAKGALTGGTEVSALPCTTNAPGNGKPVGSPHVVTSHQSKVTVESTPDLEKQPNENGVSVQNENFEEIINLPIGSKPSRLDVTNSESPEIPLNPILAFDDEGTLGPLPQVDGVQTQQTAEVISpécification
| MAP7 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_003980.3 | |
| MAP7 | |
| MAP7 (NP_003971.1, 1 a.a. ∼ 749 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 9053 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| microtubule-associated protein 7 | |
| E-MAP-115/EMAP115 | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MAP7 purified MaxPab mouse polyclonal antibody (B01P)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P244-Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium chloride, sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic, potassium chloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu