missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPK13 Monoclonal Antibody (OTI2G6), TrueMAB™, OriGene

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Origene Technologies TA505865S

Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17504922

  • 242.00€ / 30µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

MAPK13 Monoclonal antibody specifically detects MAPK13 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Spécification

Spécification

MAPK13
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9H2B2
Mouse
Affinity chromatography
RUO
6860
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunocytochemistry, Western Blot
OTI2G6
Unconjugated
Syt4
im:7136778; MAP kinase 13; MAP kinase p38 delta; MAPK 13; Mapk13; MAPK-13; mitogen activated protein kinase 13; mitogen-activated protein kinase 13; Mitogen-activated protein kinase p38 delta; p38 delta MAP kinase; p38delta; PRKM13; SAPK/Erk/kinase 4; SAPK4; Serk4; Stress-activated protein kinase 4
Full length human recombinant protein of human SYT4 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis