Learn More
MARVELD2 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498342 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498342 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498342 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335481B
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
MARVELD2 Polyclonal antibody specifically detects MARVELD2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MARVELD2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène MARVEL domain containing 2, MRVLDC2, TRICautosomal recessive 49
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human MARVELD2 (NP_001033692.2).,, Sequence:, ELLLGAGVFACVTAYIHKDSEWYNLFGYSQPYGMGGVGGLGSMYGGYYYTGPKTPFVLVVAGLAWITTIIILVLGMSMYYRTILLDSNWWPLTEFGINVAL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 153562
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG