missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAST205 Antibody (OTI3A5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 30034623 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30034623 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30034623 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP272592APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MAST205 Monoclonal antibody specifically detects MAST205 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MAST205
Applications Western Blot, KnockDown
Classification Monoclonal
Clone OTI3A5
Conjugué APC
Dilution Western Blot, Knockout Validated
Formule PBS
Alias de gène EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ39200, KIAA0807RP4-533D7.1, MAST205microtubule associated testis specific serine/threonine protein kinase, microtubule associated serine/threonine kinase 2, microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 2, MTSSK
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1482-1798 of human MAST2(NP_055927) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23139
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.