Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Tygon™ Chemical L/S™
Utilisez cette tubulure pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ est un tube pour pompe péristaltique flexible et transparent, doté d’une faible extractibilité, d’une faible perméabilité aux gaz et d’une excellente compatibilité chimique.
Marque: Masterflex™ 06475-24
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Le tube Masterflex d'origine est soumis à des tests rigoureux pour fournir des performances/heures de vie de pompe optimales avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudé avec précision selon des tolérances serrées pour une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial du marché dans la gamme de formulations pour une compatibilité chimique la plus étendue
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires adaptées à votre application unique
- Compatible avec les produits chimiques agressifs
- Applications : applications chimiques, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Excellente résistance chimique, faible extractibilité, faible perméabilité aux gaz, sans plastifiant, translucide
Spécification
Tube de pompe | |
Tygon | |
Pour les applications chimiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques | |
1/boîte | |
24 | |
1/4 po | |
Translucide | |
660 mm |
ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS | |
1520 cm | |
-77deg;C | |
Acides, solvants organiques | |
2,8 à 1800 ml/min. | |
Faible | |
40°psi | |
57°C |